Artikelnummer. 15691860
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
5 l
10 L
20 L
25 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
190 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Metallfass
Poly Pail
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
190 Liter
2.50 Liter
20 Liter
25 Liter
4 Stück
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
unitSize
15691860
4 x 5 l
Aluminiumflasche
4 Stück
15601870
500 mL
Glasflasche
500 Milliliter
15641860
1 l
Glasflasche
1 Liter
15651860
2.5 l
Glasflasche
2.50 Liter
15611870
5 l
Aluminiumflasche
5 Liter
15621870
6 x 1 l
Glasflasche
6 Stück
15681860
4 x 2.5 l
Glasflasche
4 Stück
15621860
10 L
Poly Pail
10 Liter
15661860
20 L
Edelstahlkanne
20 Liter
15671860
25 l
Edelstahlkanne
25 Liter
15631860
190 l
Metallfass
190 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
15691860
Lieferant
Honeywell Research Chemicals
Lieferanten-Nr.
2087524X5L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Laborreagenz, ≥95 %
≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Chemische Identifikatoren
CAS
110-54-3
Summenformel
C6H14
Molekulargewicht (g/mol)
86.18
MDL-Nummer
MFCD02179311
InChI-Schlüssel
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
IUPAC-Name
Hexan
SMILES
CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
Hexan
Schmelzpunkt
-95 °C
Farbe
Farblos
Dichte
0.659 g/ml bei 25 °C
Menge
4 x 5 l
Explosionsgrenze
0.077
Flammpunkt
−26 °C (−14.8 °F)
Zündpunkt
453 °F
Verpackung
Aluminiumflasche
Physikalische Form
Flüssig
Brechungsindex
n20/D 1.375 (Lit.)
Strukturformel
CH3 (CH2 )4 CH3
Dampfdruck
132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37.7 °C), 5.2 psi (37.7 °C)
UN-Nummer
UN1208
Beilstein
1730733
Siedepunkt
69 °C
Formelmasse
86.18 mol
Reinheit (%)
≥ 95 %
Güte
Laborreagenzien
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?