Learn More
Hexan, Laborreagenz, ≥ 95 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15621870 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
5 l
10 L
20 L
25 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
190 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Metallfass
Poly Pail
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
190 Liter
2.50 Liter
20 Liter
25 Liter
4 Stück
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15621870
Marke: Honeywell Research Chemicals 2087526X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Laborreagenz, ≥95 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), allgemeine Verwendung von ACS, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie, einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexan
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 69 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.077
Flammpunkt −26 °C (−14.8 °F)
Zündpunkt 453 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.375 (Lit.)
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck 132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37.7 °C), 5.2 psi (37.7 °C)
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Formelmasse 86.18 mol
Reinheit (%) ≥ 95 %
Güte Laborreagenzien