Learn More
Hexan, für Rückstandsanalysen, ≥ 99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-8302131
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15665750
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 527671L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen, ≥ 99.0 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexan
Schmelzpunkt -95 °C (Literatur)
Namenshinweis Für die Rückstandsanalyse, ≥99.0 %
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 66 °C bis 69 °C
Menge 1 l
Flammpunkt −26 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) >99%
Güte Rückstandsanalyse