Learn More
Hexan, für Rückstandsanalysen, ≥ 99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15675750
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15675750
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 527672.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen, ≥ 99.0 %
  • Für die Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexan
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.077
Flammpunkt −26 °C (−14.8 °F)
Zündpunkt 453 °F
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck 256 mmHg (37.7 °C), 5.2 psi (37.7 °C),132 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Formelmasse 86.18 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte CHROMASOLV™