Learn More
Hexan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 95 % Honeywell Riedel-de Haen
Catalog Number p-7111785
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥95 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexan
Schmelzpunkt -95 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥95 %
Extinktion max. 0.02 bei 240 nm, max. 0.01 bei 250 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 1.0 bei 195 nm, max. 0.30 bei 210 nm, max. 0.10 bei 220 nm, max. 0.05 bei 230 nm
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) >95%
Güte HPLC
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 66 °C bis 69 °C
Menge 1 l
Flammpunkt −26 °C