Learn More
Riedel-de Haën Hexane CHROMASOLV™
Catalog Number 15995660
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
45 L
200 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-Hexane
hexane
CCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-Hexane
hexane
CCCCCC
Hexane CHROMASOLV™ for HPLC and organic synthesis, ≥97.0% (GC).
  • For HPLC and organic synthesis.
  • High-purity, multipurpose solvents.
  • High lot-to-lot consistency.
Chemischer Name oder Material Hexane
pH Not applicable
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Colorless
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.660 to 0.668 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Menge 18 L
Flammpunkt 7.4 %(V)
Verpackung Returnable Stainless Steel Can
Physikalische Form Liquid
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Dampfdruck 160 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1208
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730733
Konzentration 100.00%
Reinheit (%) ≥97.00%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.