Learn More
Hexanamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475680
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11475680
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25929.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 628-02-4 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-02-4
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD00008046
InChI-Schlüssel ALBYIUDWACNRRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym capronamide, hexamide, hexylamide, n-caproamide, caproamide, n-hexanamide, hexamide van, hexanoamide, n-capronamide, n-caproic amide
PubChem CID 12332
IUPAC-Name Hexanamid
SMILES CCCCCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanamide
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Strukturformel CH3(CH2)4CONH2
Menge 1 g
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 99%