Learn More
Hexan-1-ol, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12628635 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
25 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12628635 25 L Metallkanister 25 Liter
10428600 500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12628635 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0450/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer 2982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifications
Schmelzpunkt -52°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 156°C
Verpackung Metallkanister
Menge 25 L
Formelmasse 102.18g/mol
Physikalische Form Flüssig