Learn More
Hexan-1-ol, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10428600 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
25 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10428600 500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
12628635 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428600 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. H/0450/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer 2982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -52°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 156°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 102.18g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.