Learn More
Hexamidinverunreinigung A Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexamidine Impurity A Hydrochloride |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hexamidine Impurity A Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C20 H25 N3 O3 . H Cl |
| Synonym | 4-((6-(4-Carbamimidoylphenoxy)hexyl)oxy)benzamide Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H25N3O3.ClH/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H2,23,24);1H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(=O)N)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-[6-(4-Carbamimidoylphenoxy)hexoxy]benzamid;hydrochlorid |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Mehr anzeigen |