Learn More
Hexamethylphosphortriamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451900 5 g 5 Gramm
11461900 10 g 10 Gramm
11471900 25 g 25 Gramm
11481900 50 g 50 Gramm
11491900 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11451900 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12571.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Hexamethylphosphorous triamide is used as a reagent in organic synthesis as a phosphorylating agent. It is associated with carbon tetrachloride for the substitution of hydroxy groups with chlorides. It is involved in the preparation of epoxides and arene oxides from aldehydes and aryldialdehdyes respectively. It is used in the preparation of carbonates as well as reduction of ozonides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylphosphortriamid wird als Reagenz in der organischen Synthese als Phosphorylierungsmittel verwendet. Wird zusammen mit Tetrachlorkohlenstoff zur Substitution von Hydroxygruppen durch Chloride verwendet. Ist an der Herstellung von Epoxiden und Arenoxiden aus Aldehyden bzw. Aryldialdehin beteiligt. Wird bei der Herstellung von Karbonaten sowie bei der Reduktion von Ozoniden verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1608-26-0
Summenformel C6H18N3P
Molekulargewicht (g/mol) 163.21
MDL-Nummer MFCD00008301
InChI-Schlüssel XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
PubChem CID 15355
IUPAC-Name N-[Bis(dimethylamino)phosphanyl]-N-methylmethanamin
SMILES CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylphosphorous triamide
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 0.898
Siedepunkt 162°C to 164°C
Flammpunkt 37°C (98°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 906778
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 163.21
Reinheit (%) 97%