Learn More
Hexamethylphosphortriamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778750
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
1608-26-0
C6H18N3P
163.21
MFCD00008301
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
15355
[bis(dimethylamino)phosphanyl]dimethylamine
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
1608-26-0
C6H18N3P
163.21
MFCD00008301
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
15355
[bis(dimethylamino)phosphanyl]dimethylamine
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexamethylphosphorous triamide
Schmelzpunkt -44°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 150°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2N]3P
Brechungsindex 1.4650 to 1.467
Menge 10 mL
Fieser 01,431; 02,210; 04,247; 06,279; 09,235; 10,199
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 163.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylphosphorous triamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.