Learn More
Hexamethylenimin, TRC
Artikelnummer. 30395340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395340 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29423510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Summenformel C6H13N
Menge 10 g
Synonym 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
SMILES C1CCCNCC1
IUPAC-Name Azepan
Molekulargewicht (g/mol) 99.17
Formelmasse 99.1048