Learn More
Hexamethylentetramin, TRC
Artikelnummer. 17967929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967929 10 g 10 Gramm
17903945 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17967929 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29422010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-97-0
Summenformel C6 H12 N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
Synonym Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
IUPAC-Name 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]Dekane
SMILES C1N2CN3CN(CN1C3)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urotropine
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Formelmasse 140.1062