Learn More
Hexamethylditin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10723914
Marke: Thermo Scientific Acros 295850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 661-69-8 | C6H18Sn2 | 327.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 661-69-8
Summenformel C6H18Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 327.63
MDL-Nummer MFCD00008277
InChI-Schlüssel CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
PubChem CID 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylditin
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 23.0°C to 24.0°C
Farbe Braun
Siedepunkt 182.0°C (756.0 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SnSn(CH3)3
Brechungsindex 1.5370 to 1.5410
Menge 25 g
Beilstein 04, IV, 4346
Fieser 17,143
IUPAC-Name Trimethylzinn
Formelmasse 327.63
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylditin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.