Learn More
Hexamethylditin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458277 25 g 25 Gramm
11438277 1 g 1 Gramm
11448277 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17638.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 661-69-8 | C6H18Sn2 | 327.63 g/mol
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Arylzinnverbindungen für die mikrowellenunterstützte Stille-Kreuzkupplung mit Halopyridinen oder für die kupfervermittelte O-Arylierung von Phenolen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Hitze und Luft fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 661-69-8
Summenformel C6H18Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 327.63
MDL-Nummer MFCD00008277
InChI-Schlüssel CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
PubChem CID 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylditin
Schmelzpunkt 23°C
Dichte 1.58
Siedepunkt 85°C (45 mmHg)
Flammpunkt 61°C (142°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel (CH3)3SnSn(CH3)3
Brechungsindex 1.541
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3600327
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
IUPAC-Name Trimethylzinn
Formelmasse 327.59
Reinheit (%) 97%