Learn More
Hexamethyldisiloxan, TRC
Artikelnummer. 30134773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134773 10 g 10 Gramm
17921565 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134773 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29421510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-46-0
Summenformel C6H18OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 162.38
Synonym HMDO, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisiloxane, Belsil DM 0.65, Bis(trimethylsilyl) ether, Bis(trimethylsilyl) oxide, DC 0.65cs200, Dow Corning 200/0.65, Dow Corning OS 10, Ethoxytrimethylsilane-hexamethyldisiloxane copolymer, Glipoxan, HMDS, HMDSO, HX 18, Hexamethyldisiloxane, KF 96L0.65, LS 7130, MM, MM (siloxane), NSC 43346, OL-AK 065, OS 10, OS 10 (siloxane), PSF-0.65cSt, SF 0.65, SH 200-0.65CS, SH 200-0.65cSt, SH 200-0.6CS, SWS-F 221, Volasil DM 0.65, Volasil DM 0.65SP
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisiloxane
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Formelmasse 162.09