Learn More
Hexamethyldisiloxan, 99,3%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463801 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463801 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11463801 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215124980
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Versatile organosilicon compound used for research or further manufacturing applications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisiloxane
CAS 107-46-0
Farbe Farblos
Dichte 0.76g/mL
Summenformel C6H18OSi2
Menge 100 g
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
InChI-Schlüssel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
Molekulargewicht (g/mol) 162.379
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Formelmasse 162.4
Reinheit (%) 99.3%
Güte Not Available
Physikalische Form Flüssigkeit