Learn More
Hexamethyldisiloxan, 98+ %
Beschreibung
Hexamethyldisiloxan wird als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es findet Anwendung als internationaler Standard für die 1H -NMR-Spektroskopie zur Kalibrierung der chemischen Verschiebung. Darüber hinaus wird es in flüssigen Bandagen verwendet, um die Haut vor Reizungen zu schützen. Desweiteren wird es als Rezeptormplekül zur Messung der Gewebesauerstoffspannung verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Low-k-Dielektrika für die Halbleiterindustrie mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Hexamethyldisiloxan wird als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es findet Anwendung als internationaler Standard für 1H-NMR-Spektroskopie zur Kalibrierung chemischer Verschiebungen. Darüber hinaus wird es in flüssigen Bandagen verwendet, um die Haut vor Reizungen zu schützen. Desweiteren wird es als Rezeptormplekül zur Messung der Gewebesauerstoffspannung verwendet. Es wird auch zur Herstellung von low-k-dielektrischen Materialien für die Halbleiterindustrie durch die plasmaverstärkte chemische Dampfabscheidung (PECVD) verwendet.
Löslichkeit
Schwer mit Wasser mischbar.
Anmerkungen
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Sauerstoff.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexamethyldisiloxane |
| Schmelzpunkt | -67°C |
| Dichte | 0.764 |
| Siedepunkt | 100°C to 101°C |
| Flammpunkt | −2°C (28°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Strukturformel | (CH3)3SiOSi(CH3)3 |
| Brechungsindex | 1.377 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Hexamethyldisiloxane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisiloxane
RUO– Nur für Forschungszwecke