Learn More
Hexamethyldisiloxan, 98+ %
Artikelnummer. 11423814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423814 100 mL 100 Milliliter
11448890 25 mL 25 Milliliter
11433814 500 mL 500 Milliliter
11443814 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423814 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11848.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,379 g/mol
Hexamethyldisiloxan wird als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es findet Anwendung als internationaler Standard für die 1H -NMR-Spektroskopie zur Kalibrierung der chemischen Verschiebung. Darüber hinaus wird es in flüssigen Bandagen verwendet, um die Haut vor Reizungen zu schützen. Desweiteren wird es als Rezeptormplekül zur Messung der Gewebesauerstoffspannung verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Low-k-Dielektrika für die Halbleiterindustrie mittels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
Hexamethyldisiloxan wird als Lösungsmittel in organischen Reaktionen verwendet. Es findet Anwendung als internationaler Standard für 1H-NMR-Spektroskopie zur Kalibrierung chemischer Verschiebungen. Darüber hinaus wird es in flüssigen Bandagen verwendet, um die Haut vor Reizungen zu schützen. Desweiteren wird es als Rezeptormplekül zur Messung der Gewebesauerstoffspannung verwendet. Es wird auch zur Herstellung von low-k-dielektrischen Materialien für die Halbleiterindustrie durch die plasmaverstärkte chemische Dampfabscheidung (PECVD) verwendet.
Löslichkeit
Schwer mit Wasser mischbar.
Anmerkungen
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-46-0
Summenformel C6H18OSi2
MDL-Nummer MFCD00008265
InChI-Schlüssel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyloxy)silan
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisiloxane
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.764
Siedepunkt 100°C to 101°C
Flammpunkt −2°C (28°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brechungsindex 1.377
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736258
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Molekulargewicht (g/mol) 162.379
Formelmasse 162.38
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisiloxane
RUO– Nur für Forschungszwecke