Learn More
Hexamethyldisilazan, TRC
Artikelnummer. 30395233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395233 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH296700500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisilazane
CAS 999-97-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C6H19NSi2
Menge 500 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079
InChI-Formel InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
IUPAC-Name [Dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
Molekulargewicht (g/mol) 161.39
Formelmasse 161.1056
Reinheit (%) >95