Learn More
Hexamethyldisilazan, Solstice
Artikelnummer. 16665853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16665853 1 L Kunststoffflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16665853 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 40215H1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 CHF
    703.51 CHF / 1 Liter
    Sparen 61.49 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halbleiterqualität (17713)
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für analytische und chemische Labore: Lösungsmittel, – ACS-spezifische Anwendungen (HPLC), ACS-Allgebrauchsmittel, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen. Anorganische Chemische – Synthese und anorganische Chemie, einschließlich ätherischer Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 999-97-3
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Flammpunkt 11 °C
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Halbleiter
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4070 - 1.4090