Learn More
Hexamethyldisilazan, Elektronik-Gütegrad, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 g, 100g
100 mL
500 g, 500g
500 mL
Packungsgröße:
100 Gramm
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Gramm
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11329215 500 mL 500 Milliliter
11309215 25 mL 25 Milliliter
11319215 100 mL 100 Milliliter
11309707 500 g, 500g 500 Gramm
11389697 100 g, 100g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11329215 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16519.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.395 g/mol
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethyldisilazan wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese und der organometallischen Chemie verwendet. Es wird häufig als Adhäsionsförderer für Photoresiste in der Photolithographie verwendet. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Trimethylsilylethern aus Hydroxyverbindungen verwendet. Es wird als Alternative zur kritischen Punkttrocknung während der Probenvorbereitung in der Elektronenmikroskopie verwendet. Es wird dem Analyten hinzugefügt, um silylierte diagnostische Produkte während der Pyrolyse in der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Ethylether, Chloroform und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-97-3
Summenformel C6H19NSi2
MDL-Nummer MFCD00008259
InChI-Schlüssel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-Name [Dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 126°C
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisilazane
Schmelzpunkt -78°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 8°C (46°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.408
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.774
Strukturformel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
UN-Nummer UN3286
Beilstein 635752
Merck Index 14,4689
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,ethyl ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Molekulargewicht (g/mol) 161.395
Formelmasse 161.4
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektronisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisilazane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisilazane