Learn More
Hexamethyldisilazane, Electronic grade, 99+%, Thermo Scientific™
71.37 CHF - 194.55 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 999-97-3 |
|---|---|
| Summenformel | C6H19NSi2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.395 |
| MDL-Nummer | MFCD00008259 |
| InChI-Schlüssel | FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl |
| PubChem CID | 13838 |
| ChEBI | CHEBI:85068 |
| IUPAC-Name | [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane |
| SMILES | C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11389697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042039.22 |
100g |
71.37 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
11309707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042039.36 |
500g |
194.55 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| C6H19NSi2 | |
| MFCD00008259 | |
| hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl | |
| CHEBI:85068 | |
| C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C |
Spezifikation
| Hexamethyldisilazane | |
| 0.774 g/mL | |
| 8°C (46°F) | |
| C6H19NSi2 | |
| 1.408 | |
| UN3286 | |
| Moisture sensitive | |
| hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl | |
| FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N | |
| [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane | |
| 13838 | |
| 161.4 | |
| Electronic |
| 999-97-3 | |
| 126°C | |
| Odorless | |
| (CH3)3SiNHSi(CH3)3 | |
| MFCD00008259 | |
| 635752 | |
| 14,4689 | |
| Miscible with acetone,benzene,ethyl ether,heptane and perchloroethylene. | |
| C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C | |
| 161.395 | |
| CHEBI:85068 | |
| ≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H311-H331-H314-H318-H302
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-668-5
missing translation for 'rtecsNumber' : JM9230000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen