Learn More
Hexamethyldisilan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474534
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11474534
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13155.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Hexamethyldisilan wirkt als silylierendes Reagenz für allylische Acetate, Halogenaromaten und Diketone. Es ist ein Ausgangsmaterial für die Aufdampfung beim Wachstum von Siliziumkarbid. Es wird auch in der Elektronik- und Halbleiterindustrie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol, Äther und Aceton.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1450-14-2
Summenformel C6H18Si2
Molekulargewicht (g/mol) 146.38
MDL-Nummer MFCD00008258
InChI-Schlüssel NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
PubChem CID 74057
IUPAC-Name Trimethyl(trimethylsilyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 112°C to 113°C
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisilane
Schmelzpunkt 12°C to 13°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1633463
Flammpunkt −1°C (30°F)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and acetone.
Formelmasse 146.38
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.422
Dichte 0.721
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.