Learn More
Hexamethylbenzol, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454033 1 g 1 Gramm
11464033 5 g 5 Gramm
11458890 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454033 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10294.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162.276 g/mol
Hexamethylbenzene is used as pharmaceutical intermediates, in organic synthesis of compounds, as a solvent for He-NMR spectroscopy. Used as a ligand in organometallic chemistry. Reaction with dimethyldioxirane, gives the major product, an unusual oxepane triepoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylbenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukte, in der organischen Synthese von Verbindungen, als Lösungsmittel für die He-NMR-Spektroskopie verwendet. Wird als Ligand in der organometallischen Chemie verwendet. Die Reaktion mit Dimethyldioxiran ergibt das Hauptprodukt, ein ungewöhnliches Oxepantriepoxid.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Nicht kompatibel mit Nitromethan und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-85-4
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.276
MDL-Nummer MFCD00008523
InChI-Schlüssel YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexamethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylbenzene
Schmelzpunkt 163°C to 167°C
Dichte 1.063
Siedepunkt 265°C
Menge 1 g
Beilstein 1905834
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 162.28
Reinheit (%) ≥99%