Learn More
Hexamethylbenzol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10621575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10621575 5 g Glasflasche 5 Gramm
10235300 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621575 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120570050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-85-4
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.27
MDL-Nummer MFCD00008523
InChI-Schlüssel YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexamethylbenzol
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylbenzene
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 264°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6(CH3)6
Menge 5 g
Beilstein 05, 450
Fieser 01,426; 01,427; 02,207; 05,323; 06,273; 07,167; 09,234; 13,141; 14,175
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle, Nadeln