Learn More
Hexamethoniumchlorid, LoGiCal
Beschreibung
Hexamethoniumchlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexamethonium Chloride |
| CAS | 60-25-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hexamethonium Chloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H30 N2 . 2 Cl |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1,6-Hexanediaminium, N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethyl-, chloride (1:2), 1,6-Hexanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, dichloride (9 CI), Ammonium, hexamethylenebis[trimethyl-, dichloride (8 CI), Hexamethylenebis[trimethylammonium chloride] (6 CI,7 CI), Bistrium chloride, N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H30N2.2 ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1 H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Trimethyl-[6-(Trimethylazaniumyl)hexyl]azanium;dichlorid |
| Mehr anzeigen |