Learn More
Hexaoxocyclohexan Octahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045121
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11317456
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09488.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7255-28-9 | C6O6 | 168.06 g/mol
Hexaketocyclohexane octahydrate is used in the preparation of hexaazatriphenylenehexacarbonitrile. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexaketocyclohexan Octahydrat wird zur Herstellung von Hexaazatriphenylenhexacarbonitril verwendet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7255-28-9
Summenformel C6O6
Molekulargewicht (g/mol) 168.06
MDL-Nummer MFCD00001652,MFCD00149074
InChI-Schlüssel PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexon
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaketocyclohexane octahydrate
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Menge 2 g
Beilstein 2091040
Formelmasse 312.20 (168.07 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%