Learn More
Hexaketocyclohexan-Oktahydrat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-141944
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
7255-28-9
C6O6
168.06
MFCD00001652,MFCD00149074
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
68240
cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
7255-28-9
C6O6
168.06
MFCD00001652,MFCD00149074
PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
68240
cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone
O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexaketocyclohexane octahydrate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 90.0°C to 93.0°C
Farbe Beige bis Braun-Grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 07, 907
Formelmasse 312.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaketocyclohexane octahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.