Learn More
Hexahydrocurcumin, TRC
Artikelnummer. 30138236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138236 500 mg 500 Milligramm
30005320 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH281370500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36062-05-2
Summenformel C21 H26 O6
Molekulargewicht (g/mol) 374.43
Synonym 3-Heptanone, 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone, Hexahydrocurcumin
IUPAC-Name 5-Hydroxy-1,7-bis(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Heptan-3-1
SMILES COc1cc(CCC(O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexahydrocurcumin
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formelmasse 374.1729