missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexahydrocoumarin, TRC

Artikelnummer. 30132452
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132452 250 mg 250 Milligramm
17933165 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132452 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH293905250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 700-82-3
Summenformel C9 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Synonym Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
IUPAC-Name 3,4,5,6,7,8-hexahydrochromen-2-one
SMILES O=C1CCC2=C(CCCC2)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hexahydrocoumarin
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
Formelmasse 152.0837
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.