Learn More
Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30397021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397021 5 g 5 Gramm
30402388 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2937855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19438-60-9
Summenformel C9 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-methyl- (8CI), Hexahydro-5-methyl-1,3-isobenzofurandione, 1-Methylcyclohexane-4,5-Dicarboxylic anhydride, 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic anhydride, HN 7000, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Lindride 52, NSC 128883, Quinhard HH 400, Rikacid MH, Rikacid MH-T, WH 700
IUPAC-Name 5-Methyl-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formelmasse 168.0786