Learn More
Hexahydro-4-methylphthalanhydrid, 98 %, Gemisch aus Cis und Trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10347490
Marke: Thermo Scientific Acros 165390025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19438-60-9 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19438-60-9
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
MDL-Nummer MFCD00005927
InChI-Schlüssel FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
PubChem CID 86876
IUPAC-Name 5-Methyl-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 120°C (1.0 Mbar)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4764 to 1.4784
Menge 2.5 kg
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water
Viskosität 65 mPa.s (20°C)
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.