missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, TRC

Artikelnummer. 30132448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132448 100 g 100 Gramm
17922325 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132448 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH294020100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 85-42-7
Summenformel C8 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.16
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (6CI,8CI), Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, Aradur HY 925, Araldite HT 904, Araldite HT 907, Araldite HY 907, Araldite HY 925, Araldite Hardener HY 925, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, Cyclohexanedicarboxylic anhydride, EP 400B, Epilox H 11-01, HHPA, HT 907, HV 136, HY 925, Hardener HY 925, Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, Hexahydrophthalic acid anhydride, Hexahydrophthalic anhydride, Lekutherm Hardener H, MH 700E, NSC 8622, Rikacid HH, Rikacid HH-A, Rikacid HHPA, Rikacid MH 600, Rikacid MH 700E, Rutadur AG, Rutapox HX
IUPAC-Name 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hexahydro-1,3-isobenzofurandione
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Formelmasse 154.063
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.