Learn More
Hexafluorkieselsäure, 23 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexafluorosilicic acid |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 2.5 kg |
| UN-Nummer | UN1778 |
| Merck Index | 14,4182 |
| Formelmasse | 144.09 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 23% w/w wässrige Lösung |
| Dichte | 1.223g/mL |