Learn More
Hexafluorkieselsäure, 23 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354799
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11354799
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 069109.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16961-83-4
Summenformel F6H2Si
Molekulargewicht (g/mol) 144.091
MDL-Nummer MFCD00036289
InChI-Schlüssel OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
IUPAC-Name Hexafluorosilizium(2-); Hydron
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluorosilicic acid
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
UN-Nummer UN1778
Merck Index 14,4182
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 144.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 23% w/w wässrige Lösung
Dichte 1.223g/mL