Learn More
Hexafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3346104
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11470413
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11500.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.056 g/mol
Hexafluorobenzene is used as a solvent in photochemical reactions. It is also used as a reference compound in fluorine-19 NMR, carbon-13 NMR. It is used as a solvent in proton NMR, IR spectrum and UV-spectra. It is used as anticorrosive, antifriction and anti-tumor agents. Further, it is used as a reference molecule to investigate tissue oxygenation studies. It forms series of 1:1 complexes with naphthalene, anthracene, phenanthrene, pyrene and triphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-56-3
Summenformel C6F6
Molekulargewicht (g/mol) 186.056
MDL-Nummer MFCD00000288
InChI-Schlüssel ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexafluorbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluorobenzene
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Dichte 1.616
Siedepunkt 80°C to 81°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.378
Menge 50 g
Beilstein 1683438
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 186.06
Physikalische Form Flüssigkeit