Learn More
Hexafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15129163 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15129163 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10000930 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10209503 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15129163 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 120545000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 392-56-3 | C6F6 | 186.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-56-3
Summenformel C6F6
Molekulargewicht (g/mol) 186.06
MDL-Nummer MFCD00000288
InChI-Schlüssel ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
PubChem CID 9805
ChEBI CHEBI:38589
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexafluorbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluorobenzene
Schmelzpunkt 3.7°C to 4.1°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6120g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6F6
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Menge 500 mL
UN-Nummer 1993
Merck Index 15,4722
Relative Dichte 1.612
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexafluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.