Learn More
Hexafluorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778741
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
392-56-3
C6F6
186.06
MFCD00000288
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
9805
CHEBI:38589
1,2,3,4,5,6-Hexafluorbenzol
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
392-56-3
C6F6
186.06
MFCD00000288
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
hexafluorobenzene, perfluorobenzene, benzene, hexafluoro, hexafluorbenzol, unii-cmc18t611k, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexafluoro, hexa fluorobenzene, hexafluoro benzene, pubchem18879, acmc-1bmus
9805
CHEBI:38589
1,2,3,4,5,6-Hexafluorbenzol
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexafluorobenzene
Schmelzpunkt 3.7°C to 4.1°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6120g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C (743.0 mmHg)
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6F6
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Menge 10 mL
Merck Index 15,4722
Relative Dichte 1.612
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • benzene fluoro 8
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.