Learn More
Hexafluor-2-(p-Tolyl)-2-Propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439286
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439286 5 g 5 Gramm
11449286 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439286 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18123.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2010-61-9 | C10H8F6O | 258.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2010-61-9
Summenformel C10H8F6O
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
MDL-Nummer MFCD00015357
InChI-Schlüssel AOAVZPXKNQAALI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoro-2-p-tolyl-2-propanol, 2-p-tolyl hexafluoroisopropanol, hexafluoro-2-4-tolyl isopropanol, hexafluoro-2-p-tolyl isopropanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-4-methylphenyl propan-2-ol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.,.alpha.-bis trifluoromethyl, 4-methyl-alpha,alpha-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, hexafluoro-2 p-tolyl isopropanol, benzenemethanol, 4-methyl-alpha,alpha-bis trifluoromethyl, hexafluoro-2-p-tolyl-i-propanol
PubChem CID 74829
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-methylphenyl)propan-2-ol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluoro-2-(p-tolyl)-2-propanol
Siedepunkt 181°C to 182°C
Brechungsindex 1.424
Menge 5 g
Beilstein 2127760
Formelmasse 258.17
Reinheit (%) 97%