Learn More
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 17965065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17965065 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17965065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29386050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-09-0
Summenformel C19 H42 N . Br
Molekulargewicht (g/mol) 364.45
Synonym 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, hexadecyltrimethyl-, bromide (8CI), Hexadecyltrimethylammonium bromide (6CI), 1-Hexadecyltrimethylammonium bromide, Accelerator 1631, Accelerator DT 3126-1, Acetoquat CTAB, Arquad 16/60, BCTA, Bromat, C16TAB, CTAB, CTABr, CTMAB, CTMB, Catinal HTB 70ET, Cetremide, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Cirrasol OD, HDTMA-Br, HTAB, Hexadecanyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylamine bromide, Lauroseptol, Lissolamine, Lissolamine A, Micol, N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-ammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecylammonium bromide, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, N-Cetyltrimethylammonium bromide, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide, Pollacid, Quamonium, Rhodaquat M 242B99, Softex KW, Trimethylcetylammonium bromide, Trimethylhexadecylammonium bromide, Varisoft CTB 40, ZYS 08, n-Hexadecyltrimethylammonium bromide
IUPAC-Name Hexadecyl(trimethyl)azanium;Bromid
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cetrimonium Bromide
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 363.2501