Learn More
Hexadecafluorheptan, TRC
Artikelnummer. 30396574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396574 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30396574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH293823100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexadecafluoroheptane
CAS 335-57-9
Summenformel C7F16
Menge 100 mg
Synonym 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), Perfluoroheptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C7F16/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptan
Molekulargewicht (g/mol) 388.05
Formelmasse 387.9745