Learn More
Hexachlorethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349095 100 g 100 Gramm
11353446 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349095 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14297.22
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
Hexachloroethane is used as catalyst in preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. It is also used to investigate the transformation of hexachloroethane in natural waters and as reagent during polycondensation reaction of p-aminobenzoic acid. It is used as a source of chlorine in the chlorodehydroxylation of alcohols in the presence of triphenylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexachlorethan wird als Katalysator bei der Herstellung von Chlorsilanen aus Hydrosilanen verwendet. Es kommt auch zur Untersuchung der Transformation von Hexachlorethan in natürlichen Gewässern und als Reagenz bei der Polykondensationsreaktion von p-Aminobenzoesäure zum Einsatz. Es wird als Chlorquelle bei der Chlordehydroxylierung von Alkoholen in Gegenwart von Triphenylphosphin verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-72-1
Summenformel C2Cl6
Molekulargewicht (g/mol) 236.72
MDL-Nummer MFCD00000799
InChI-Schlüssel VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexachloroethane
Schmelzpunkt 185°C to 190°C (sublimation)
Dichte 2.091
Geruch Camphor-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1740341
Merck Index 14,4679
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Hexachlorethan
Formelmasse 236.74
Reinheit (%) 99%