Learn More
Hexacarbonylmolybdän, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexacarbonylmolybdenum |
| CAS | 13939-06-5 |
| Summenformel | C6MoO6 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Molybdenumhexacarbonyl |
| InChI-Formel | InChI=1S/6CO.Mo/c6*1-2; |
| SMILES | [Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC-Name | Kohlenmonoxid;molybdän |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264 |
| Formelmasse | 265.8749 |