Learn More
Hexaammineruthenium(III)-chlorid, Ru 32.1 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366018 1 g 1 Gramm
11346018 0.25 g 0.25 Gramm
11356018 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11366018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010511.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14282-91-8
Summenformel Cl3H18N6Ru
Molekulargewicht (g/mol) 309.61
MDL-Nummer MFCD00011478
InChI-Schlüssel GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonym hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaammineruthenium(III) chloride
Farbe Gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
IUPAC-Name Azan;ruthenium(3+);trichlorid
Formelmasse 309.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RU 32,1% min
Physikalische Form Pulver