Learn More
Hexaaminruthenium(III)-chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10662033 1 g Glasflasche 1 Gramm
10583884 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10619863 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662033 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 363340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 CHF
    166.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 31.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14282-91-8 | Cl3H18N6Ru | 309.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14282-91-8
Summenformel Cl3H18N6Ru
Molekulargewicht (g/mol) 309.61
MDL-Nummer MFCD00011478
InChI-Schlüssel GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Synonym hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride
PubChem CID 159731
SMILES N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaammineruthenium(III) chloride
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name Azan;ruthenium(3+);trichlorid
Formelmasse 309.61
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexaammineruthenium(III) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.