Learn More
Hexaamminruthenium(II)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027265
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
15305-72-3
ClH12N6Ru
232.66
MFCD00011477
MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
15305-72-3
ClH12N6Ru
232.66
MFCD00011477
MHYZHXDLILNYTQ-UHFFFAOYSA-M
triton rw 30, azane;ruthenium 2+ ;dichloride, ruthenium iii chloride hexaammoniate, hexaammineruthenium ii chloride
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexaammineruthenium(II) chloride
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Odorless
Menge 0.25 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 274.16
Reinheit (%) 99.9%