Learn More
Hexaamminecobalt(III)chlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hexaamminecobalt(III) chloride is a component of structural biology methods, especially for DNA or RNA, where the positive ions stabilize the tertiary structure of the phosphate backbone, which favors to solve their structure by X-ray crystallography. It serves as an excellent antibacterial and antiviral property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kobalt(III)-hexaminchlorid ist ein Bestandteil strukturbiologischer Methoden, insbesondere für DNA oder RNA, wo die positiven Ionen die tertiäre Struktur des Phosphat-Gerüsts stabilisieren, die ihre Struktur bevorzugt durch Röntgenkristallographie lösen. Gewährleistet eine ausgezeichnete antibakterielle und antivirale Eigenschaft.
Löslichkeit
Löslich in Ammoniak und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Hexaamminecobalt(III) chloride |
| Dichte | 1.71 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Strukturformel | [Co(NH3)6]Cl3 |
| Menge | 100 g |
| Merck Index | 14,4675 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ammonia and water. |
| Formelmasse | 267.48 |
| Reinheit (%) | 99% |