Learn More
Hexaamminecobalt(III)chlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482837
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482837 25 g 25 Gramm
11492837 100 g 100 Gramm
11402847 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15470.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6
Hexaamminecobalt(III) chloride is a component of structural biology methods, especially for DNA or RNA, where the positive ions stabilize the tertiary structure of the phosphate backbone, which favors to solve their structure by X-ray crystallography. It serves as an excellent antibacterial and antiviral property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt(III)-hexaminchlorid ist ein Bestandteil strukturbiologischer Methoden, insbesondere für DNA oder RNA, wo die positiven Ionen die tertiäre Struktur des Phosphat-Gerüsts stabilisieren, die ihre Struktur bevorzugt durch Röntgenkristallographie lösen. Gewährleistet eine ausgezeichnete antibakterielle und antivirale Eigenschaft.
Löslichkeit
Löslich in Ammoniak und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10534-89-1
Summenformel H18Cl3CoN6
MDL-Nummer MFCD00036304
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexaamminecobalt(III) chloride
Dichte 1.71
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel [Co(NH3)6]Cl3
Menge 25 g
Merck Index 14,4675
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonia and water.
Formelmasse 267.48
Reinheit (%) 99%